3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7285LH-1G PC7285LH-5G
APOSPC7285LH-1GEA 650 SEK
APOSPC7285LH-1G APOSPC7285LH-5G
3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Kokpunkt: 203…204 °C
Densitet: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00083527
CAS nummer: 220227-37-2