2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC7285LD-25G
PC7285LD-5G
APOSPC7285LD-25GEA
855
SEK
APOSPC7285LD-25G
APOSPC7285LD-5G
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅F₃O MW: 162.11 g/mol Kokpunkt: 201…204 °C Densitet: 1.4 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00061206 CAS nummer: 144284-25-3 |