2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7285LB-5G PC7285LB-100G PC7285LB-25G
APOSPC7285LB-5GEA 345 SEK
APOSPC7285LB-5G APOSPC7285LB-100G APOSPC7285LB-25G
2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Smältpunkt: 43…44 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061205
CAS nummer: 114152-19-1