2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7285L-25G PC7285L-5G
APOSPC7285L-25GEA 1375 SEK
APOSPC7285L-25G APOSPC7285L-5G
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Smältpunkt: 29,6 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00083551
CAS nummer: 144284-24-2