2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7284-5G PC7284-25G PC7284-100G
APOSPC7284-5GEA 570 SEK
APOSPC7284-5G APOSPC7284-25G APOSPC7284-100G
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Smältpunkt: 46…50 °C
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631443
CAS nummer: 261762-39-4