3,4,5-Trifluorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7283-25G PC7283-100G PC7283-500G
APOSPC7283-25GEA 345 SEK
APOSPC7283-25G APOSPC7283-100G APOSPC7283-500G
3,4,5-Trifluorobenzoic acid 98%
3,4,5-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Smältpunkt: 97…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00074962
CAS nummer: 121602-93-5