2,4,6-Trifluorobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7282-25G PC7282-100G PC7282-250G PC7282-500G
APOSPC7282-25GEA 705 SEK
APOSPC7282-25G APOSPC7282-100G APOSPC7282-250G APOSPC7282-500G
2,4,6-Trifluorobenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Smältpunkt: 143…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042398
CAS nummer: 28314-80-9