2,4,5-Trifluorobenzoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC7281Z-100G
PC7281Z-250G
PC7281Z-25G
APOSPC7281Z-100GEA
600
SEK
APOSPC7281Z-100G
APOSPC7281Z-250G
APOSPC7281Z-25G
2,4,5-Trifluorobenzoic acid 99%
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃F₃O₂ Smältpunkt: 98…99 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00013306 CAS nummer: 446-17-3 |