2,3,6-Trifluorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7281N-100G PC7281N-25G PC7281N-5G
APOSPC7281N-100GEA 3550 SEK
APOSPC7281N-100G APOSPC7281N-25G APOSPC7281N-5G
2,3,6-Trifluorobenzoic acid 98%
2,3,6-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Smältpunkt: 130…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002409
CAS nummer: 2358-29-4