2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7281L-100G PC7281L-250G PC7281L-500G
APOSPC7281L-100GEA 670 SEK
APOSPC7281L-100G APOSPC7281L-250G APOSPC7281L-500G
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
Smältpunkt: 140…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061232
CAS nummer: 61079-72-9