3,4,5-Trifluorobenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7265Y-25G PC7265Y-5G PC7265Y-1G
APOSPC7265Y-25GEA 4750 SEK
APOSPC7265Y-25G APOSPC7265Y-5G APOSPC7265Y-1G
3,4,5-Trifluorobenzamide
3,4,5-Trifluorobenzamide
Formel: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Smältpunkt: 144…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00083524
CAS nummer: 78324-75-1