2,3,4-Trifluorobenzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7265T-1G PC7265T-25G PC7265T-5G
APOSPC7265T-1GEA 190 SEK
APOSPC7265T-1G APOSPC7265T-25G APOSPC7265T-5G
2,3,4-Trifluorobenzamide 97%
2,3,4-Trifluorobenzamide
Formel: C₇H₄F₃NO
Smältpunkt: 127…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061265
CAS nummer: 207919-09-3