3,4,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7265R-100G PC7265R-25G PC7265R-500G
APOSPC7265R-100GEA 1150 SEK
APOSPC7265R-100G APOSPC7265R-25G APOSPC7265R-500G
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Kokpunkt: 174 °C
Smältpunkt: 24…26 °C
Densitet: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00083523
CAS nummer: 132123-54-7