2,4,6-Trifluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7265M-25G PC7265M-5G
APOSPC7265M-25GEA 1275 SEK
APOSPC7265M-25G APOSPC7265M-5G
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde 98%
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Kokpunkt: 165 °C
Smältpunkt: 63…68 °C
Densitet: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061197
CAS nummer: 58551-83-0