2,4,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7265J-100G PC7265J-50G
APOSPC7265J-100GEA 1425 SEK
APOSPC7265J-100G APOSPC7265J-50G
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde 98%
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Kokpunkt: 174 °C
Densitet: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061196
CAS nummer: 165047-24-5
UN: 1989
ADR: 3,III