2,3,6-Trifluorobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7265G-25G PC7265G-5G
APOSPC7265G-25GEA 1550 SEK
APOSPC7265G-25G APOSPC7265G-5G
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde 97%
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Kokpunkt: 159 °C
Densitet: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061195
CAS nummer: 104451-70-9