2,3,4-Trifluorobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC7265D-100G PC7265D-25G PC7265D-5G
APOSPC7265D-100GEA 2425 SEK
APOSPC7265D-100G APOSPC7265D-25G APOSPC7265D-5G
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde 97%
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Kokpunkt: 77…79 °C/20mmHg
Densitet: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061230
CAS nummer: 161793-17-5
UN: 1989
ADR: 3,III