2-Bromo-6-fluoronaphthalene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7265-1G PC7265-5G
APOSPC7265-1GEA 650 SEK
APOSPC7265-1G APOSPC7265-5G
2-Bromo-6-fluoronaphthalene
2-Bromo-6-fluoronaphthalene
Formel: C₁₀H₆BrF
Smältpunkt: 66…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09763683
CAS nummer: 324-41-4