3,4,5-Trifluoroanilin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7260B-25G PC7260B-5G PC7260B-100G
APOSPC7260B-25GEA 295 SEK
APOSPC7260B-25G APOSPC7260B-5G APOSPC7260B-100G
3,4,5-Trifluoroanilin 98%
3,4,5-Trifluoroanilin
Formel: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Smältpunkt: 61…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00083522
CAS nummer: 163733-96-8