2,4,5-Trifluoroanilin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7259-100G PC7259-25G PC7259-5G
APOSPC7259-100GEA 740 SEK
APOSPC7259-100G APOSPC7259-25G APOSPC7259-5G
2,4,5-Trifluoroanilin 98%
2,4,5-Trifluoroanilin
Formel: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Smältpunkt: 59…63 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007649
CAS nummer: 367-34-0
EINECS: 206-692-2