2,3,6-Trifluoroanilin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7258L-1G PC7258L-5G PC7258L-25G
APOSPC7258L-1GEA 310 SEK
APOSPC7258L-1G APOSPC7258L-5G APOSPC7258L-25G
2,3,6-Trifluoroanilin 98%
2,3,6-Trifluoroanilin
Formel: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Kokpunkt: 150…151 °C
Densitet: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 61 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012369
CAS nummer: 67815-56-9