4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)toluene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
PC7250-1G PC7250-25G PC7250-5G
APOSPC7250-1GEA 190 SEK
APOSPC7250-1G APOSPC7250-25G APOSPC7250-5G
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Kokpunkt: 179…180 °C
Smältpunkt: 44289 °C
Densitet: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052338
CAS nummer: 394-59-2