3,4-Difluorobenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7245-1G PC7245-5G PC7245-25G
APOSPC7245-1GEA 175 SEK
APOSPC7245-1G APOSPC7245-5G APOSPC7245-25G
3,4-Difluorobenzenesulphonamide
3,4-Difluorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
Smältpunkt: 89…93 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00728800
CAS nummer: 108966-71-8