1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7223-10G PC7223-1G PC7223-5G
APOSPC7223-10GEA 6250 SEK
APOSPC7223-10G APOSPC7223-1G APOSPC7223-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formel: C₉H₉FO₃S
Smältpunkt: 111…113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00202594
CAS nummer: 82652-17-3