5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7206-5G PC7206-500MG
APOSPC7206-5GEA 975 SEK
APOSPC7206-5G APOSPC7206-500MG
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
MW: 210,43 g/mol
Smältpunkt: 50…52 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03411574
CAS nummer: 831203-13-5