2',4',5'-Trifluoroacetophenone 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 2,4,5-Trifluoroacetophenone
PC7202J-100G PC7202J-25G PC7202J-5G
APOSPC7202J-100GEA 3500 SEK
APOSPC7202J-100G APOSPC7202J-25G APOSPC7202J-5G
2',4',5'-Trifluoroacetophenone 99%
2',4',5'-Trifluoroacetophenone
Formel: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Kokpunkt: 99…101 °C/20mmHg
Smältpunkt: –7 °C
Densitet: 1,331 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061193
CAS nummer: 129322-83-4