2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7184-1G PC7184-250MG
APOSPC7184-1GEA 3600 SEK
APOSPC7184-1G APOSPC7184-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid
Formel: C₆H₄BF₂NO₄
Smältpunkt: 225…227 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03095253
CAS nummer: 325786-11-6