2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7182-100G PC7182-25G PC7182-5G
APOSPC7182-100GEA 2475 SEK
APOSPC7182-100G APOSPC7182-25G APOSPC7182-5G
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid 98%
2-Bromo-6-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BBrFO₂
Smältpunkt: 138…145 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD05664309
CAS nummer: 913835-80-0