1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7171-1G PC7171-25G PC7171-5G
APOSPC7171-1GEA 260 SEK
APOSPC7171-1G APOSPC7171-25G APOSPC7171-5G
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₅BrF₂O
Smältpunkt: 31…32 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13190613
CAS nummer: 864773-64-8