Trifluorättiksyra anhydrid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Trifluoracetic anhydride, TFAA
PC7170-500G PC7170-1KG PC7170-5KG
APOSPC7170-500GEA 585 SEK
APOSPC7170-500G APOSPC7170-1KG APOSPC7170-5KG
Trifluorättiksyra anhydrid 99%
Trifluorättiksyra anhydrid
Useful trifluoroacetylating agent for the protectionof alcohols & amines.
Formel: C₄F₆O₃
MW: 210,03 g/mol
Kokpunkt: 39…40 °C
Smältpunkt: –65 °C
Densitet: 1,511 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000416
CAS nummer: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8,I