Trifluorättiksyra 99,5%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC7160A-1L PC7160A-500ML
APOSPC7160A-1LEA 1100 SEK
APOSPC7160A-1L APOSPC7160A-500ML
Trifluorättiksyra 99,5%
Trifluorättiksyra
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Formel: C₂HF₃O₂
Kokpunkt: 72,4 °C
Densitet: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I