Trifluorättiksyra 99,5%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: TFA
PC7160-1KG PC7160-2.5KG PC7160-250G
APOSPC7160-1KGEA 820 SEK
APOSPC7160-1KG APOSPC7160-2.5KG APOSPC7160-250G
Trifluorättiksyra 99,5%
Trifluorättiksyra
Strong organic acid widely used to cleave N-BOC & t-butyl ester groups in peptide synthesis.
Formel: C₂HF₃O₂
Kokpunkt: 72…74 °C
Smältpunkt: –15 °C
Densitet: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I