2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC7146-1G PC7146-5G
APOSPC7146-1GEA 1050 SEK
APOSPC7146-1G APOSPC7146-5G
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide
Formel: C₁₃H₈BrF₂NO
Smältpunkt: 110…113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00751577
CAS nummer: 314025-94-0