Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate, 5-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC7145-25G PC7145-5G PC7145-1G
APOSPC7145-25GEA 1700 SEK
APOSPC7145-25G APOSPC7145-5G APOSPC7145-1G
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Kokpunkt: 115 °C
Smältpunkt: 35…37 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03425619
CAS nummer: 393-85-1