Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC7145-25G
PC7145-5G
PC7145-1G
APOSPC7145-25GEA
0
SEK
APOSPC7145-25G
APOSPC7145-5G
APOSPC7145-1G
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate
Formel:
C₈H₆FNO₄ Kokpunkt: 115 °C Smältpunkt: 35…37 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03425619 CAS nummer: 393-85-1 |