2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7141-1G PC7141-25G PC7141-5G
APOSPC7141-1GEA 275 SEK
APOSPC7141-1G APOSPC7141-25G APOSPC7141-5G
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180,0071 g/mol
Smältpunkt: 63…68 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08706409
CAS nummer: 36556-52-2