4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Benzyloxy)-2-fluoro-1-nitrobenzene
PC7128-1G PC7128-5G
APOSPC7128-1GEA 2325 SEK
APOSPC7128-1G APOSPC7128-5G
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formel: C₁₃H₁₀FNO₃
Smältpunkt: 85…89 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04115634
CAS nummer: 221040-07-9