N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Boc-Phe(3,5-DiF)-OH
PC7119-1G PC7119-250MG PC7119-5G
APOSPC7119-1GEA 445 SEK
APOSPC7119-1G APOSPC7119-250MG APOSPC7119-5G
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Smältpunkt: 115 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00797555
CAS nummer: 205445-52-9