5-Fluoronicotinonitrile 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Cyano-5-fluoropyridine
PC7108-1G PC7108-250MG
APOSPC7108-1GEA 925 SEK
APOSPC7108-1G APOSPC7108-250MG
5-Fluoronicotinonitrile 97+%
5-Fluoronicotinonitrile
Formel: C₆H₃FN₂
MW: 122,10 g/mol
Smältpunkt: 50…54 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09027295
CAS nummer: 696-42-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III