4-Bromo-3-fluorothioanisole 96%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC7095-1G
PC7095-25G
PC7095-5G
APOSPC7095-1GEA
1200
SEK
APOSPC7095-1G
APOSPC7095-25G
APOSPC7095-5G
4-Bromo-3-fluorothioanisole 96%
4-Bromo-3-fluorothioanisole
Formel:
C₇H₆BrFS Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09027283 CAS nummer: 917562-25-5 |