4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7087E-1G PC7087E-5G
APOSPC7087E-1GEA 415 SEK
APOSPC7087E-1G APOSPC7087E-5G
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₃Cl₃F₃N
Smältpunkt: 111…114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153279
CAS nummer: 175203-41-5