2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC7082-1G
PC7082-5G
APOSPC7082-1GEA
260
SEK
APOSPC7082-1G
APOSPC7082-5G
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 98%
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formel:
C₈H₈FNO₃ Smältpunkt: 35…37 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04115630 CAS nummer: 28987-44-2 |