5-Fluoro-2-formylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 5-Fluoropicolinaldehyde
PC7042-1G PC7042-5G PC7042-10G
APOSPC7042-1GEA 720 SEK
APOSPC7042-1G APOSPC7042-5G APOSPC7042-10G
5-Fluoro-2-formylpyridine
5-Fluoro-2-formylpyridine
Formel: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Kokpunkt: 72…74 °C/21mmHg
Smältpunkt: 31…33 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07781242
CAS nummer: 31181-88-1