2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC7025-1G PC7025-5G PC7025-25G
APOSPC7025-1GEA 1550 SEK
APOSPC7025-1G APOSPC7025-5G APOSPC7025-25G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Smältpunkt: 125…130 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03095116
CAS nummer: 957061-21-1