3-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC6983-5G PC6983-1G
APOSPC6983-5GEA 855 SEK
APOSPC6983-5G APOSPC6983-1G
3-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
3-Chloro-2,6-difluorobenzamide
Formel: C₇H₄ClF₂NO
MW: 191,56 g/mol
Smältpunkt: 133…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631386
CAS nummer: 261762-41-8