4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6976-10G PC6976-1G PC6976-5G
APOSPC6976-10GEA 5325 SEK
APOSPC6976-10G APOSPC6976-1G APOSPC6976-5G
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formel: C₉H₉FO₃
Smältpunkt: 103…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08146650
CAS nummer: 946713-86-6