3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC6975-5G
PC6975-25G
APOSPC6975-5GEA
345
SEK
APOSPC6975-5G
APOSPC6975-25G
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₃BrFN MW: 200.01 g/mol Smältpunkt: 37…39 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06657980 CAS nummer: 840481-82-5 |