5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6957-1G PC6957-5G PC6957-10G
APOSPC6957-1GEA 260 SEK
APOSPC6957-1G APOSPC6957-5G APOSPC6957-10G
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄FNO
Smältpunkt: 152…155 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03092918
CAS nummer: 51173-05-8