N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]urea
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6935-25G PC6935-5G
APOSPC6935-25GEA 790 SEK
APOSPC6935-25G APOSPC6935-5G
N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]urea
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220,15 g/mol
Smältpunkt: 153…155 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03788552
CAS nummer: 82971-90-2