2,3,5,6-Tetrafluorotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC6930-5G PC6930-1G PC6930-10G
APOSPC6930-5GEA 2750 SEK
APOSPC6930-5G APOSPC6930-1G APOSPC6930-10G
2,3,5,6-Tetrafluorotoluene 98%
2,3,5,6-Tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Kokpunkt: 125…126 °C
Densitet: 1,347 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 25 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 5230-78-4
EINECS: 226-028-5
UN: 1993
ADR: 3,III